Learn More
mb2 Chaise de travail pivotante antistatique en polyuréthane - Contact permanent - Patins
Description
- Chaise de travail antistatique
- Assise et dossier en bois de hêtre et de peuplier multicouches, entièrement recouverts de mousse de polyuréthane antistatique noir
- Mécanisme de dossier réglable en hauteur, en profondeur et en contact permanent, et verrouillable dans toutes les positions
- Réglage de la hauteur par gaz
- patins antistatiques
- Pied à 5 branches en aluminium poli moulé sous pression
Spécification
Spécification
| Type de produit | Chaise ESD |
| Couleur | Noir |
| Réglable (hauteur) | Oui |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type de dossier | Ergonomique |
| Certifications/Conformité | IEC 61340-5-1 |
| À utiliser avec (application) | Laboratoire |
| Type de levage | Pneumatique |
| Quantité | 1 de chaque |
| Hauteur de siège | 460 à 650 mm |
| Afficher plus |