Learn More
Hamilton™ Raccord union pivotant filetage 1/4-28
Code produit 11502475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
CTFE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11502475 CTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11502475 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 35037
Expédition estimée: 08-10-2026
Hamilton offre une gamme variée de raccords inertes et de connecteurs fabriqués en CTFE. Les raccords sont conçus pour être utilisés avec les produits Luer Lock et Luer standard comme nos seringues, ainsi que les ports à fond plat filetés 1/4-28 et M6.
Fiche des spécifications techniques
  • Connexion 1– Homme 1/4-28
  • Connexion 2– Homme 1/4-28
  • Matériau d'ajustement– CTFE
  • Quantité vendue– 1 chacun
  • IDENTIFIANT– 1,5 mm
Spécification
Type Mâle 1/4-28
Matériau CTFE