Learn More
BOLA Raccords à vis pivotants
Code produit 10329682
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 18
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre du filetage Conditionnement
10329682 GL 18 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10329682 Fournisseur BOLA Code fournisseur D69014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.50€
    106.64€ / 1 pièces
    Économisez 8.86€
    7% de réduction
Expédition estimée: 16-11-2026
Raccord à vis pivotant, bouchon en PPS, pièces internes en PTFE
  • Bouchon à vis en PPS avec pièces internes en PTFE.
  • Les sondes, tubes ou tuyaux sont d'abord insérés à travers le raccord, puis le raccord est vissé sur le col GL et l'élément inséré peut être fixé dans la position souhaitée.
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) externe 2 mm
Diamètre du filetage GL 18
Angle du bras 10°
Couleur Noir
Flexibilité Rigide