Learn More
Fisherbrand™ SYBR™ Mélange principal qPCR vert
Code produit 17816238 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume:
1 mL
5 mL
50 mL
Conditionnement:
1mL
50mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume unitSize
17816238 1 mL 1mL
17896228 5 mL 5mL
17806238 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17816238
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Fisherbrand™ SYBR™ Le Green qPCR Master Master est un mélange principal 2X, prêt à l’emploi, conçu pour l’amplification quantitative, à base de colorants, des cibles d’ADN (ADNc et ADNg) par PCR en temps réel.
Les caractéristiques du mélange principal SYBR Green qPCR de Fisherbrand comprennent :
  • Comptabilité généralisée des instruments et des flux de travail permettant l’utilisation du mélange principal SYBR Green qPCR de Fisherbrand avec une grande variété d’instruments PCR en temps réel et des enzymes de transcriptase inverse (RT)
  • Contraception détection de bas niveau de votre cible d’intérêt ;
  • Plage dynamique linéaire large— mesure précise sur six journaux de plage dynamique, permettant une détection précise avec des échantillons à faible concentration et à concentration élevée 1
Compatibilité élevée avec les instruments
Le mélange principal SYBR Green qPCR de Fisherbrand peut être utilisé en mode de cycle standard ou rapide et est compatible avec une grande variété d’instruments de PCR en temps réel.
La compatibilité de flux de travail large
Le mélange principal SYBR Green qPCR de Fisherbrand est compatible avec diverses enzymes de TR et offre de la flexibilité pour varier les températures de fusion de l’antigène (Tm), entre 55° C et 65° C.
Contraception
Le mélange principal SYBR Green qPCR de Fisherbrand permet la détection de bas niveau et contient un mécanisme de démarrage à chaud médié par un anticorps pour atténuer l’activité polymérase précoce non spécifique. Voir la figure pour une comparaison des performances par rapport à d’autres mélanges principaux.
Large gamme dynamique
Le mélange principal Fisherbrand SYBR Green qPCR peut donner jusqu’à 6 logs pour l’ADNc (voir figure) et présente une plage dynamique équivalente ou meilleure dans la détection de diverses cibles par rapport à d’autres mélanges principaux.
Autres fonctions :
  • Stabilité des réactions pré-assemblées jusqu’à 72 heures dans une pièce sombre à température ambiante 2
  • Réduire la propagation de ces substances— uracil-DNA glycosylase (UDG) et duTP inclus dans le mélange pour aider à garantir que les résidus d’ADN restants ne soient pas réamplifiés dans les expériences ultérieures
Notes de bas de page
1. Voir le guide de l’utilisateur pour les recommandations spécifiques sur la concentration de l’échantillon.
2. La stabilité avant le PCR est influencée non seulement par le mélange principal, mais également par la cible analysée. Pour un maximum de confiance, les chercheurs doivent confirmer le profil de stabilité de leurs cibles spécifiques.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures diagnostiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage SYBR colorant vert, ADN polymérase, avec un démarrage à chaud médié par un anticorps, uracil-ADN glycosylase (UDG), colorant ROX (colorant de référence passive), composé de dNTP contenant du duTP/dTTP, composants tampons optimisés ; Conserver à -20° C± 1
Méthode de détection SYBR
Forme Congelé
GC-Rich PCR Performance Alto
Méthode PCR qPCR, RT-qPCR en 2 étape, RT-qPCR
Vitesse de réaction Rapide ou standard
Marqueur ou colorant SYBR Green, FAM
Type de produit Master Mix
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) Expression génétique, Analyse quantitative de l’ADN, Détection microbienne, PCR en temps réel (qPCR)
Nbre de réactions 100 x 20μ L Réactions
Volume 1 mL