Learn More
Inhibiteur SYK
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 mg |
| Description | Orange foncé |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Un composé oxindole perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur puissant, réversible et compétitif de Syk ATP |
| Poids de la formule | 353.40 |
| Sensibilité | Light Sensitive |
| Solubilité | Soluble in DMSO |
| Forme | Solid |