Learn More
SYM 2081, MedChemExpress
Description
SYM 2081 is a high-affinity ligand and potent, selective agonist of kainate receptors, inhibits [3H]-kainate binding with an IC50 of 35 nM, almost 3000- and 200-fold selectivity for kainate receptors over AMPA and NMDA receptors respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | SYM 2081 |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 31137-74-3 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C6H11NO4 |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| SMILES | N[C@@H](C[C@@H](C)C(O)=O)C(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 161.16 |
| Afficher plus |