Learn More
Sym-diformylhydrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10233950 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10233950 25 g Flacon en verre 25g
10479020 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10233950 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 114640250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 628-36-4 | Molecular Formula: C2H4N2O2 | Molecular Weight: 88.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 628-36-4
Formule moléculaire C2H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.07
Numéro MDL MFCD00003275
Clé InChI POVXOWVFLAAVBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-diformylhydrazine, n'-formylformohydrazide, diformylhydrazine, 1,2-hydrazinedicarboxaldehyde, bicarbamaldehyde, diformohydrazide, s-diformohydrazide, s-diformylhydrazine, n,n'-diformylhydrazine, n'-formylformic hydrazide
CID PubChem 12342
SMILES O=CNNC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau sym-Diformylhydrazine
Note relative au nom 97%
Point de fusion 155°C to 160°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HCONHNHCHO
Quantité 25 g
Beilstein 02, 93
Nom IUPAC N-formamidoformamide
Poids de la formule 88.06
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline fine