Learn More
Sym-diphénylcarbazide, 98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10427000 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10427000 25 g Flacon en verre 25g
10437000 100 g Flacon en verre 100g
11925661 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10427000 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158840250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 140-22-7 | C13H14N4O | 242.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-22-7
Formule moléculaire C13H14N4O
Poids moléculaire (g/mol) 242.28
Clé InChI KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
CID PubChem 8789
ChEBI CHEBI:4641
Nom IUPAC 1,3-dianilinourée
SMILES C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau sym-Diphenylcarbazide
Point de fusion 173.0°C to 176.0°C
Couleur Beige à rose
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 % min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 15,292
Sensibilité (to chromate) passes test
Merck Index 15,3352
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol and acetone
Poids de la formule 242.28
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Réactif ACS
Forme physique Poudre ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • sym-Diphenylcarbazide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.