Learn More
sym-Homo Spermidine Trihydrochloride, TRC
Code produit 30400750
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30400750 50 mg
30401825 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30400750 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH62500050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 189340-78-1
Formule moléculaire C8H21N3•3HCl
Poids moléculaire (g/mol) 159.2733646
Synonyme N1-(4-Aminobutyl)-1,4-butanediamine Trihydrochloride, 4,4'-Diaminodibutylamine Trihydrochloride, 4,4'-Iminobis[butylamine] Trihydrochloride, Bis-(4-aminobutyl)amine Trihydrochloride, N-(4-Aminobutyl)-1,4-butanediamine Trihydrochloride, N-(4-Aminobutyl)-1,4-diaminobutane Trihydrochloride, sym-Homospermidine Trihydrochloride
SMILES C(CCNCCCCN)CN.Cl.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau sym-Homo Spermidine Trihydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H21N3.3ClH/c9-5-1-3-7-11-8-4-2-6-10;;;/h11H,1-10H2;3*1H
Poids de la formule 267.1036
Pourcentage de pureté >95%