Learn More
SymLine Tubes, FlexTube& FlexTube Pro
Description
- En PTFE pour une résistance chimique optimale
- Réglable - facile à installer : Il suffit de raccourcir le tube selon les besoins, puis de monter le raccord à vis optimisé et le joint d'étanchéité.
- conducteur électrostatique < 106 (max) Ohms
- Diamètre extérieur de 16,9 mm ou 19,8 mm
- Disponible en 4 longueurs standard différentes : 600, 1200, 1500 et 2500 m.
- FlexTube à paroi interne en spirale ou tubes FlexTubePro à paroi interne lisse
Spécification
Spécification
| Description | Tube en PTFE, conducteur électrostatique, noir |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,52 à 0,54 in |
| Diamètre (métrique) interne | 13,4 à 13,9 mm |
| Matériau | PTFE-EC |
| Diamètre (impériale) externe | 0,63 à 0,66 in |
| Diamètre (métrique) externe | 16,0 à 16,9 mm |
| Longueur totale (impériale) | 39 3/8 in |
| Longueur totale (métrique) | 1 m |
| Couleur | Noir |
| Afficher plus |