Learn More
SymLine Tubes, FlexTube& FlexTube Pro
Code produit 15720189
Change view
Click to view available options
Type de produit:
FlexTube
FlexTube Pro
Tube
Diamètre (métrique) externe:
16,0 à 16,9 mm
19,8 mm
Longueur totale (métrique):
600 mm
1 m
1,5 m
2,5 m
25 m
Conditionnement:
1 pièce
1m
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Diamètre (métrique) externe Longueur totale (métrique) unitSize
15720189 FlexTube Pro 16,0 à 16,9 mm 600 mm 1 pièce
15530275 FlexTube Pro 16,0 à 16,9 mm 1,5 m 1 pièce
15815237 FlexTube Pro 16,0 à 16,9 mm 2,5 m 1 pièce
15896551 FlexTube Pro 16,0 à 16,9 mm 1 m 1 pièce
15889657 FlexTube 19,8 mm 600 mm 1 pièce
15705223 FlexTube 16,0 à 16,9 mm 1 m 1 pièce
15606825 FlexTube 16,0 à 16,9 mm 1,5 m 1 pièce
15808622 FlexTube 19,8 mm 25 m 1 pièce
10338169 Tube 16,0 à 16,9 mm 1 m 1 pièce
10161160 Tube 16,0 à 16,9 mm 1 m 1 pièce
10775051 Tube 16,0 à 16,9 mm 1 m 1 pièce
10156694 Tube 16,0 à 16,9 mm 1 m 1m
10785051 Tube 16,0 à 16,9 mm 1 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 15720189 Fournisseur SymLine Code fournisseur 106575
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les deux systèmes de tubulure les plus flexibles et les plus adaptables pour l’élimination sûre des déchets HPLC liquides : tubulures en PTFE flexible, extensible et résistantes aux produits chimiques avec un grand rayon de courbure.
  • En PTFE pour une résistance chimique optimale
  • Réglable - facile à installer : Il suffit de raccourcir le tube selon les besoins, puis de monter le raccord à vis optimisé et le joint d'étanchéité.
  • conducteur électrostatique < 106 (max) Ohms
  • Diamètre extérieur de 16,9 mm ou 19,8 mm
  • Disponible en 4 longueurs standard différentes : 600, 1200, 1500 et 2500 m.
  • FlexTube à paroi interne en spirale ou tubes FlexTubePro à paroi interne lisse
Spécification
Description Symline FlexTube Pro, GL25 (f), dia. int. = 13,4 - 13,9 mm, dia. ext. = 16,0 - 16,9 mm à extérieur en spirale et intérieur lisse, en PTFE conducteur électrostatique, longueur 600 mm - flexible et adaptable
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,52 à 0,54 in
Diamètre (métrique) interne 13,4 à 13,9 mm
Matériau PTFE-EC
Diamètre (impériale) externe 0,63 à 0,66 in
Diamètre (métrique) externe 16,0 à 16,9 mm
Longueur totale (impériale) 23.622 in.
Longueur totale (métrique) 600 mm
Couleur Noir
Type de produit FlexTube Pro