Learn More
syn-2-Pyridinealdoxime, plus de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10458290 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10458290 25 g Flacon en verre 25g
10644992 100 g Flacon en verre 100g
10783275 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10458290 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131790250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1193-96-0 | C6H6N2O | 122.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1193-96-0
Formule moléculaire C6H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 122.13
Numéro MDL MFCD00167166
Clé InChI MTFJSAGADRTKCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine-2-aldoxime, picolinaldehyde oxime, 2-pyridinecarbaldehyde oxime, z-pyridine-2-carbaldehyde oxime, 2-nitrosomethylidene-1h-pyridine, 2-pyridinealdoxime, e-picolinaldehyde oxime, 2-hydroxyiminomethyl-pyridine, 2-pyridine aldoxime, 2-pyridinecarboxaldehyde, oxime, e
CID PubChem 6740772
Nom IUPAC 2-(nitrosométhylidène)-1H-pyridine
SMILES ON=CC1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau syn-2-Pyridinealdoxime
Point de fusion 110°C to 113°C
Couleur Rose à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 21, I, 288
Informations sur la solubilité Solubility in water: 15g/L (20°C). Other solubilities: may decompose,265g/L ethanol (20°C),31% in methanol- 18% in acetone (20°C),0.5% in toluene- 0.5% in gasoline (20°C)
Poids de la formule 122.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • syn-2-Pyridinealdoxime
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.