Learn More
syn-2-Pyridinealdoxime, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | syn-2-Pyridinealdoxime |
| CAS | 1193-96-0 |
| Formule moléculaire | C6H6N2O |
| Quantité | 2 g |
| Synonyme | [C(E)]-2-Pyridinecarboxaldehyde Oxime, (E)-2-Pyridinecarboxaldehyde Oxime, (E)-Picolinaldehyde Oxime, (E)-2-Pyridylaldoxime, syn-2-Pyridine Aldoxime, syn-Pyridin-2-aldoxime |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5,9H/b8-5+ |
| SMILES | O\N=C\c1ccccn1 |
| Nom IUPAC | (NE)-N-(pyridin-2-ylméthylidène)hydroxylamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 122.12 |
| Poids de la formule | 122.048 |