Learn More
Thermo Scientific™ Réactif Syn-PER™ pour l’extraction de protéines synaptiques
Code produit 12341963 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12341963 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12341963 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 87793
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.00€
    317.65€ / 100mL
    Économisez 69.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Isolez les synaptosomes contenant des protéines synaptiques fonctionnelles à partir de tissus neuronaux et de neurones primaires cultivés avec ce réactif de lyse cellulaire.
Le réactif Syn-PER pour l’extraction de protéines synaptiques Thermo Scientific™ est un réactif exclusif de lyse cellulaire pour l’isolement efficace des synaptosomes contenant des protéines synaptiques fonctionnelles à partir de tissus neuronaux et de neurones primaires cultivés.
Le réactif Syn-PER est utilisé pour préparer des synaptosomes contenant des protéines pré et post-synaptiques biologiquement actives. Lorsqu’ils sont utilisés avec des tissus neuronaux frais ou des neurones primaires en culture, les synaptosomes préparés avec le réactif Syn-PER peuvent être utilisés pour étudier la transmission synaptique. Les protéines synaptosomales contenues dans ces extraits peuvent également être utilisées pour des applications en aval telles que le transfert Western, l’immunoprécipitation, les essais d’activité enzymatique et les études d’interaction entre les protéines. Le réactif Syn-PER pour l’extraction de protéines synaptiques minimise la dégradation des phosphoprotéines et est idéal pour les études nécessitant la préservation de l’intégrité des phosphoprotéines.
Points clés :
  • Extraction efficace : permet d’obtenir jusqu’à 10 μg de protéines synaptiques par milligramme de tissu neuronal ou 4 μg de protéines synaptiques par boîte de 35 mm de neurones primaires cultivés (106 cellules)
  • Formulation non agressive : permet d’isoler les synaptosomes viables, d’extraire les protéines synaptiques natives et de préserver l’intégrité des phosphoprotéines
  • Procédure rapide : permet d’obtenir une suspension synaptosomale en moins d’une heure
  • Protocole simple : ne nécessite aucune étape d’ultracentrifugation
Recommandé dans les cas suivants :
Isole les synaptosomes fonctionnels pour étudier la libération des neurotransmetteurs ; Extrait les protéines pré et post-synaptiques pour identifier les changements dans la composition et la fonction des protéines dans les synapses ; Préserve et étudie les événements de phosphorylation des protéines labiles ou transitoires associés aux synapses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 mL
Format Liquide
Type de produit Réactif
Volume (métrique) 100 mL
Contenu et stockage À réception, conservez le produit à 4°C.
Gamme de produits Syn-PER