Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Syncronis™ Amino
Code produit 11889382 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Granulométrie:
1,7 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie unitSize
11889382 150 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
11859382 100 mm 3 mm 5 μm 1 pièce
11899382 150 mm 3 mm 5 μm 1 pièce
11809392 150 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
11819392 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
11849392 250 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
11859392 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
11849372 100 mm 2,1 mm 1,7 μm 1 pièce
11819372 50 mm 2,1 mm 1,7 μm -
13403979 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
11504655 10 mm 4 mm 5 μm 4 pièces
11594645 10 mm 3 mm 5 μm 4 pièces
11584645 10 mm 2,1 mm 5 μm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 11889382 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 97705152130
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optimisez la reproductibilité de la chromatographie liquide et la productivité du laboratoire grâce aux colonnes LC ThermoScientific™ Syncronis™ Amino.
Améliorez la cohérence et la fiabilité de vos séparations de chromatographie liquide (LC) grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino. Fabriquées et testées de manière rigoureuse dans des installations certifiées ISO-9000, ces colonnes sont conçues pour répondre à un vaste éventail de besoins analytiques (développement rapide de méthodes, analyse quantitative et contrôle qualité, notamment).
Grâce à la silice offrant une large surface, à la couverture de phase stationnaire dense et à la technologie de double ‟end-capping”, les interactions secondaires sont limitées et les séparations haute résolution sont reproductibles.
Grande reproductibilité des séparations
  • La phase stationnaire rigoureusement testée et associée à une silice de qualité optimale garantit l’homogénéité et la prévisibilité des performances LC.
Excellentes formes de pic pour une sensibilité et une résolution améliorées
  • Le revêtement de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic
  • Double “end-capping” pour une plus grande couverture de surface
Exceptionnelle cohérence de colonne à colonne
  • Fabriquées, emballées et testées dans des installations certifiées ISO-9000
  • Chaque colonne est testée individuellement pour répondre aux exigences strictes de rétention, d’efficacité et de symétrie des pics
  • Processus de conditionnement automatisé optimisé
Performances exceptionnelles pour les quatre modes
  • La phase aminopropyle fonctionne correctement en phase inverse, en phase normale, en cas d’échange d’ions faible et pour les modes HILIC
Disponibles en trois granulométries
  • 1,7 µm pour des séparations LC rapides très hautes performances (UHPLC)
  • 3 µm et 5 µm pour une analyse HPLC plus traditionnelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Surface spécifique 320 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L8
Phase stationnaire Amino (NH2)
Gamme de produits Syncronis
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 4 %
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
Type Colonne analytique