Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Syncronis™ C18
Code produit 11859282 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
30 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Granulométrie:
1,7 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie unitSize
11859282 50 mm 2,1 mm 5 μm -
11819282 30 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
11889282 50 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
11899282 100 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
11723037 100 mm 3 mm 5 μm 1 pièce
11819292 100 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
11829292 150 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
11839292 150 mm 3 mm 5 μm -
11859292 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
11869292 250 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
11879292 250 mm 3 mm 5 μm 1 pièce
11889292 250 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
11899292 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
11849292 150 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
11859272 30 mm 2,1 mm 1,7 μm 1 pièce
11501184 50 mm 2,1 mm 1,7 μm 1 pièce
11879272 50 mm 3 mm 1,7 μm 1 pièce
11889272 50 mm 4,6 mm 1,7 μm 1 pièce
11521184 100 mm 2,1 mm 1,7 μm 1 pièce
11809282 100 mm 3 mm 1,7 μm 1 pièce
11564555 10 mm 2,1 mm 5 μm -
11574555 10 mm 3 mm 5 μm 4 pièces
11584555 10 mm 4 mm 5 μm 4 pièces
13459738 50 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
13403959 50 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
13479738 50 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
13439738 100 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
13423959 100 mm 3 mm 3 μm -
13429738 100 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
13449738 150 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
13419738 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Code produit 11859282 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 97105052130
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour les séparations en phase inverse d’interaction hydrophobe.
Obtenez des séparations de chromatographie liquide (LC) cohérentes et reproductibles grâce aux colonnes Thermo Scientific™ Syncronis™ C18. L’utilisation de phase stationnaire en silice ultra-pure à grande surface spécifique et au revêtement dense minimise les interactions secondaires et permet d’obtenir des séparations robustes à haute résolution. Le double “end-capping” fournit une plus grande couverture de surface et une inertie accrue vis-à-vis des composés basiques. Fabriquées et testées de manière rigoureuse dans des installations ISO 9000, ces colonnes sont conçues pour répondre à un vaste éventail de besoins analytiques (développement rapide de méthodes, analyse quantitative et contrôle qualité, notamment).
Grande reproductibilité des séparations
  • La phase stationnaire rigoureusement testée et associée à une silice de qualité optimale garantit l’homogénéité et la prévisibilité des performances LC.
Excellentes formes de pic pour une sensibilité et une résolution améliorées
  • Le revêtement de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic
  • Double “end-capping” pour une plus grande couverture de surface
Exceptionnelle cohérence de colonne à colonne
  • Fabriquées, emballées et testées dans des installations certifiées ISO-9000
  • Chaque colonne est testée individuellement pour répondre aux exigences strictes de rétention, d’efficacité et de symétrie des pics
  • Processus de conditionnement automatisé optimisé
Disponibles en trois granulométries
  • 1,7 μm pour les séparations LC rapides hautes performances (UHPLC), 3 μm et 5 μm pour les analyses HPLC plus classiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 9
Porosité 100 Å
Surface spécifique 320 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Gamme de produits Syncronis
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 16 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse