Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Colonnes Syncronis™ C18
Thermo Scientific™ Colonnes Syncronis™ C18
Code produit 11899292 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 11899292 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 11819282 | 30 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 11859282 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | - |
| 11889282 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 11899282 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 11723037 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 11819292 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 11829292 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 11839292 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | - |
| 11859292 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 11869292 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 11879292 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 11889292 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 11849292 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 11859272 | 30 mm | 2,1 mm | 1,7 μm | 1 pièce |
| 11501184 | 50 mm | 2,1 mm | 1,7 μm | 1 pièce |
| 11879272 | 50 mm | 3 mm | 1,7 μm | 1 pièce |
| 11889272 | 50 mm | 4,6 mm | 1,7 μm | 1 pièce |
| 11521184 | 100 mm | 2,1 mm | 1,7 μm | 1 pièce |
| 11809282 | 100 mm | 3 mm | 1,7 μm | 1 pièce |
| 11564555 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | - |
| 11574555 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 11584555 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 13459738 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 13403959 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 13479738 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 13439738 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 13423959 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | - |
| 13429738 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 13449738 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 13419738 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
Utilisez le code promo 27993
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27993" pour bénéficier de cette offre.
Description
À utiliser pour les séparations en phase inverse d’interaction hydrophobe.
Obtenez des séparations de chromatographie liquide (LC) cohérentes et reproductibles grâce aux colonnes Thermo Scientific™ Syncronis™ C18. L’utilisation de phase stationnaire en silice ultra-pure à grande surface spécifique et au revêtement dense minimise les interactions secondaires et permet d’obtenir des séparations robustes à haute résolution. Le double “end-capping” fournit une plus grande couverture de surface et une inertie accrue vis-à-vis des composés basiques. Fabriquées et testées de manière rigoureuse dans des installations ISO 9000, ces colonnes sont conçues pour répondre à un vaste éventail de besoins analytiques (développement rapide de méthodes, analyse quantitative et contrôle qualité, notamment).
- La phase stationnaire rigoureusement testée et associée à une silice de qualité optimale garantit l’homogénéité et la prévisibilité des performances LC.
- Le revêtement de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic
- Double “end-capping” pour une plus grande couverture de surface
- Fabriquées, emballées et testées dans des installations certifiées ISO-9000
- Chaque colonne est testée individuellement pour répondre aux exigences strictes de rétention, d’efficacité et de symétrie des pics
- Processus de conditionnement automatisé optimisé
- 1,7 μm pour les séparations LC rapides hautes performances (UHPLC), 3 μm et 5 μm pour les analyses HPLC plus classiques
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 9 |
| Porosité | 100 Å |
| Surface spécifique | 320 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | C18 |
| Gamme de produits | Syncronis |
| Matériau de remplissage | Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse |
| Taux de carbone | 16 % |
| Type de colonne | Phase inverse |
| “End-capped” | Oui |
| Phase | Phase inverse |
| Afficher plus Afficher moins |