Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Syncronis™ C18
Code produit 16388636 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
8 mm
20 mm
30 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Format de colonne:
Colonne préparative, Xtended Life
Colonne préparative, standard
Garde 1/16 po
Garde 1/8 po
Pré-colonne
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Format de colonne unitSize
16388636 8 mm 10 mm Pré-colonne 1 pièce
16398636 20 mm 10 mm Pré-colonne 1 pièce
16308646 30 mm 10 mm Garde 1/16 po 1 pièce
16318646 30 mm 10 mm Garde 1/8 po 1 pièce
16328646 20 mm 20 mm Pré-colonne 1 pièce
16338646 150 mm 10 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16348646 150 mm 20 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16358646 150 mm 25 mm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16368646 150 mm 30 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16378646 150 mm 30 mm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16388646 250 mm 10 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16398646 250 mm 20 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16308656 250 mm 25 mm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 16388636 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 97105018823A
Séparations robustes avec colonnes HPLC préparatives à double “end-capping” Syncronis C18 en silice hautement pure et à surface élevée avec inertie vers les composés de base.
Obtenez des séparations LC reproductibles et homogènes pour vos besoins de mise à l’échelle de la purification avec les colonnes HPLC préparatives en phase inverse Thermo Scientific™ Syncronis™ C18. La silice de ces colonnes HPLC préparatives est extrêmement pure, elles offrent une surface élevée avec une couverture de phase stationnaire dense pour minimiser les interactions secondaires et garantir des séparations haute résolution robustes. Le double end-capping fournit une couverture de surface supplémentaire et une inertie vers des composés basiques. Les colonnes sont disponibles dans plusieurs dimensions et une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit uniforme.
Grande reproductibilité des séparations
  • La phase stationnaire rigoureusement testée et associée à une silice de qualité optimale garantit l’homogénéité et la prévisibilité des performances LC.
Résolution et sensibilité améliorées
  • La couverture de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic.
  • Double end-capping pour une plus grande couverture de surface.
  • Sélectivité C18 (USP L1)
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
  • Conçu pour des applications standard, robustes et de conditionnement professionnel, conçu pour fournir des produits polyvalents à utilisation courante.
  • Matériel fileté standard pour colonne de diamètre interne < 40 mm.
  • Matériel à bride standard pour colonne de dia. int. ≥ 40 mm.
  • Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
  • Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours étanche.
  • Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm d’épaisseur
Les protections préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos colonnes de protection préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de protection préparative.
Commandes spécifiques au client
  • Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
  • Veuillez contacter le service client pour des commandes spécifiques au client.
  • Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Pré-colonne
Diamètre (métrique) 10 mm
À utiliser avec La pré-colonne nécessite l’utilisation d’un support de protection préparative, 885-010
Longueur (métrique) 8 mm
Pression max. 4300 psi (295 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 9
Porosité 100 Å
Surface spécifique 320 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 16 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse