Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Syncronis™ PREP HILIC
Code produit 16318656 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
20 mm
30 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Format de colonne:
Colonne préparative, Xtended Life
Colonne préparative, standard
Garde 1/16 po
Garde 1/8 po
Pré-colonne
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Format de colonne unitSize
16318656 20 mm 10 mm Pré-colonne 1 pièce
16328656 30 mm 10 mm Garde 1/16 po 1 pièce
16338656 30 mm 10 mm Garde 1/8 po 1 pièce
16348656 20 mm 20 mm Pré-colonne 1 pièce
16358656 30 mm 20 mm Garde 1/16 po 1 pièce
16368656 30 mm 20 mm Garde 1/8 po 1 pièce
16378656 250 mm 20 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16388656 250 mm 25 mm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16398656 250 mm 30 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16308666 250 mm 30 mm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16318666 250 mm 50 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16328666 250 mm 50 mm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 16318656 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 97505019023A
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Bénéficiez d’une meilleure rétention des analytes polaires et hydrophiles avec les colonnes HPLC préparatives Syncronis HILIC qui sont problématiques avec l’utilisation de colonnes en phase inverse.
Maintenez des séparations homogènes et prévisibles pour vos besoins de mise à l’échelle de la purification avec les colonnes HPLC préparatives Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC pour les analytes polaires et hydrophiles. L’utilisation de phase stationnaire en silice ultra-pure à grande surface spécifique et au revêtement dense minimise les interactions secondaires et permet d’obtenir des séparations reproductibles à haute résolution. La phase stationnaire zwitterionique se traduit par une surface neutre et hautement polaire et offre une sélectivité optionnelle aux colonnes C18 sans appariement d’ions ni dérivation. Nos colonnes sont disponibles dans une large gamme de dimensions ; une option est proposée pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit uniforme.
Sélectivité alternative
  • La phase liée zwitterionique améliore la rétention des analytes polaires et hydrophiles.
  • Aucun appariement d’ions ou dérivation nécessaire.
  • Sensibilité optimisée avec la détection MS.
  • La phase mobile hautement organique facilite la désolvatation dans ESI-MS.
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
  • Conçus pour des applications standard, conditionnés d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante
  • Matériel fileté standard pour colonne de dia. int. < 40 mm.
  • Matériel de fixation standard pour colonne de dia. int. ≥ 40 mm.
  • Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
  • Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours étanche.
  • Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm d’épaisseur
Les protections préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos colonnes de protection préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de protection préparative.
Commandes spécifiques au client
  • Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
  • Veuillez contacter le service client pour des commandes spécifiques au client.
  • Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Pré-colonne
Diamètre (métrique) 10 mm
À utiliser avec La pré-colonne nécessite l’utilisation d’un support de protection préparative, 887-020
Longueur (métrique) 20 mm
Pression max. 4300 psi (295 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Surface spécifique 320 m²/g
Température 60°C
Type d’USP Aucun
Phase stationnaire Zwitterionique
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 5 %
Type de colonne HILIC
“End-capped” No
Phase HILIC