Description
Utilisez cette colonne offrant un rapport surface/volume élevé pour les séparations de composés aromatiques.
Obtenez des séparations de chromatographie en phase liquide (LC) cohérentes et reproductibles de composés aromatiques grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Syncronis™ Phenyl. L’utilisation de phase stationnaire en silice à grande surface spécifique et au revêtement dense et le double end-capping minimisent les interactions secondaires et permettent d’obtenir des séparations reproductibles à haute résolution. La phase aromatique liée au phényle offre une sélectivité alternative aux colonnes C18 et est particulièrement utile pour une rétention optimisée des analytes aromatiques. Fabriquées et testées de manière rigoureuse dans des installations ISO 9000, ces colonnes sont conçues pour répondre à un large éventail de besoins analytiques (développement rapide de méthodes, analyse quantitative et contrôle qualité, notamment).
- La phase stationnaire rigoureusement testée et associée à une silice de qualité optimale garantit l’homogénéité et la prévisibilité des performances LC.
- Le revêtement de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic
- Double “end-capping” pour une plus grande couverture de surface
- Fabriquées, emballées et testées dans des installations certifiées ISO-9000
- Chaque colonne est testée individuellement pour répondre aux exigences strictes de rétention, d’efficacité et de symétrie des pics
- Processus de conditionnement automatisé optimisé
- Meilleure rétention des composés aromatiques
- 1,7 μm pour les séparations LC rapides hautes performances (UHPLC), 3 μm et 5 μm pour les analyses HPLC plus classiques
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 100 Å |
| Surface spécifique | 320 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L11 |
| Afficher plus |