Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Syncronis™ Silica
Code produit 11879262 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Granulométrie:
1,7 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Conditionnement
11879262 150 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
11829262 50 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
11839262 100 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
11889262 150 mm 3 mm 5 μm 1 pièce
11899262 150 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
11809272 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
11829272 250 mm 3 mm 5 μm 1 pièce
11839272 250 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
11849272 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
11839252 100 mm 2,1 mm 1,7 μm 1 pièce
11849252 100 mm 3 mm 1,7 μm 1 pièce
11809252 50 mm 2,1 mm 1,7 μm 1 pièce
13443949 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
11557991 10 mm 4 mm 5 μm 4 pièces
11547991 10 mm 3 mm 5 μm 4 pièces
11537991 10 mm 2,1 mm 5 μm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 11879262 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 97005152130
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-11-2026
Optimisez la reproductibilité de la chromatographie en phase liquide et la productivité du laboratoire grâce aux colonnes LC Syncronis Silica.
Optimisez la reproductibilité des séparations chromatographiques en phase normale à l’aide des colonnes LC Thermo Scientific™ Syncronis™ Silica. Les milieux de silice à grande surface, ultra-pure et désactivée vis-à-vis des bases assurent des séparations robustes et à haute résolution des composés organiques apolaires et modérément polaires par chromatographie en phase normale. Fabriquées et testées de manière rigoureuse dans des installations certifiées ISO-9000, ces colonnes sont conçues pour répondre à un vaste éventail de besoins analytiques (développement rapide de méthodes, analyse quantitative et contrôle qualité, notamment).
Excellente reproductibilité dans la chromatographie en phase normale
  • Silice de qualité supérieure garantissant des performances homogènes et prévisibles lors de la chromatographie liquide
  • Exceptionnelle cohérence de colonne à colonne
  • Fabriquées, emballées et testées dans des installations certifiées ISO-9000
  • Chaque colonne est testée individuellement pour répondre aux exigences strictes de rétention, d’efficacité et de symétrie des pics
  • Processus de conditionnement automatisé optimisé
Disponibles en trois granulométries
  • 1,7 µm pour des séparations LC rapides très hautes performances (UHPLC)
  • 3 µm et 5 µm pour une analyse HPLC plus traditionnelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Surface spécifique 320 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L3
Phase stationnaire Silice
Gamme de produits Syncronis
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Type de colonne Phase normale
Phase Phase normale
Type de produit Colonne analytique