Learn More
Invitrogen™ Kit Simplex ProcartaPlex™ de syndécan humain
Code produit 17188875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17188875 96 dosages 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17188875 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EPX01012233901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00€
    268.73€ / 96 pièces
    Économisez 80.27€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Le kit Simplex Syndecan Simplex ProcartaPlex mesure les protéines de syndecane ; il est conçu pour se combiner avec d’autres kits Simplex afin de créer votre propre panneau multiplex qui utilise la technologie Luminex xMAP pour la détection/quantification des protéines.
Lors de l’association de plusieurs kits Simplex (c.-à-d., lorsque vous n’utilisez pas de panneau multiplex préconfiguré), un seul kit de tampon (vendu séparément) est nécessaire pour chaque plaque de dosage, quelle que soit la taille du plex.
À propos des dosages ProcartaPlex pour la plateforme Luminex
Les immunodosages ProcartaPlex, basés sur les principes d’un ELISA e, sandwich, utilisent deux anticorps hautement spécifiques se liant à différents épitopes d’une protéine pour quantifier simultanément toutes les protéines cibles à l’aide d’un instrument Luminex. Les dosages multiplex ProcartaPlex nécessitent seulement seulement 25 µl de plasma ou de sérum, ou 50  µl de surnageant de culture cellulaire, et seulement quatre heures pour obtenir les résultats analysés.
  • Plus de résultats par échantillon : mesure simultanée de plusieurs cibles protéiques dans un seul échantillon de 25 à 50 µl
  • Technologie Luminex bien établie : plateforme de multiplexage hautement référencée pour la détection et la quantification des protéines
Les dosages ProcartaPlex utilisent la technologie Luminex xMAP (profilage multianalyte) pour permettre la détection et la quantification simultanées d’un maximum de 80 cibles protéiques dans un échantillon unique de 25 à 50 µl de plasma, de sérum, de surnageants de culture cellulaire et d’autres liquides corporels.
Les microbilles Luminex dans le dosage ProcartaPlex sont colorées en interne avec des fluorophores rouges et infrarouges de proportions précises afin de créer des signatures spectrales spécifiques pouvant être identifiées par les systèmes de détection Luminex xMAP (p. ex., Luminex 200, FLEXMAP 3D et MAGPIX). Comme le dosage ELISA sandwich, le dosage ProcartaPlex utilise des paires d’anticorps appariées pour identifier la protéine d’intérêt. Dans un dosage multiplexé, chaque microbille unique de façon spectrale est marquée avec des anticorps spécifiques pour une seule protéine cible et les protéines liées sont identifiées avec des anticorps biotinylés et de la streptavidine–R-phycoérythrine (RPE). La conjugaison d’anticorps spécifiques d'une protéine à une microbille distincte permet d’analyser plusieurs cibles dans un seul puits.
La différence la plus significative entre un dosage ProcartaPlex et un dosage ELISA est que l’anticorps de capture du dosage ProcartaPlex est conjugué à une microbille et n’est pas adsorbé par un des puits de la microplaque. Ainsi, les réactifs de dosage ProcartaPlex flottent librement dans la solution. Pour la détection, l’instrument Luminex 200, par exemple, contient deux lasers : un pour distinguer la signature spectrale de chaque microbille et un autre pour quantifier la quantité de fluorescence de la RPE. Cette dernière est proportionnelle à la quantité de protéine présente dans l’échantillon. Les dosages multiplex ProcartaPlex peuvent profiler plus de protéines cibles à l’aide d’un échantillon nettement moins important. Cela leur prend autant de temps que pour effectuer un dosage ELISA sandwich traditionnel.
Les panneaux multiplex ProcartaPlex sont disponibles en plusieurs formats et peuvent être utilisés sur six espèces (humain, souris, rat, primate non humain, porcin et canin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit simplex
Quantité 96 dosages
Espèces Humaine
Combinability Combinable
Type de microbilles Syndécans [14]
Sensibilité du dosage Comme déterminé pour le lot 1 : 41,4 pg/ml
Plage de dosage Comme déterminé pour le lot 1 : 13,82 - 56 600 pg/ml
Format Kit simplex
À utiliser avec (équipement) Instruments Luminex™
Expression syndécan 1
Alias de gène SDC ; CD138 ; SYND1 ; syndécan
Identification génétique (Entrez) 6382
Symbole de gène(s) SDC1
Gamme de produits ProcartaPlex
Protéine Syndécan-1
Sous-type de protéine Antigène CD138, protéoglycane syndécane 1
Type d’échantillon Sérum, plasma, surnageants de culture cellulaire (SCC)
Volume d’échantillon Sérum, plasma : 25 μl ; CCS : 50 μl
ID UniProt P18827
Contenu et stockage
  • 1 flacon de microbilles de capture (50X)
  • 1 flacon d’anticorps de détection biotinylé (50X)
  • 2 flacons de mélange étalon humain GvHD 1 (lyophilisé)
  • Conservez à 2–8°C.
Conditions d’expédition Glace humide
Research Area Immunology, Oncology