Learn More
Synoptics™ Imagerie sur gel DigiGenius
Code produit 12824038 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
Aucun
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
12824038 Aucun 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12824038 Fournisseur Synoptics™ Code fournisseur DG1
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-04-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
DigiGenius est un appareil photo numérique avec pare-soleil et filtre UV. Un exemplaire de GeneTools . Convertisseur de transilluminateur non fourni. Garantie standard de 1 an. PC requis (non inclus).
Le DigiGenius offre des images numériques haute résolution reproductibles pour la documentation sur gel. Le système est facile à utiliser et vous permet de capturer et d’afficher des images directement sur votre PC ou votre MAC. Le système de documentation de gels DigiGenius est idéal pour les budgets limités, car il permet d'acquérir le système de base et d'y ajouter ensuite un transilluminateur UV, une table lumineuse blanche ou un écran de conversion, une hotte de sécurité, une mini chambre noire et une imprimante, ainsi que le système Syngene, leader du secteur. GeneTools logiciel d'analyse, selon les besoins.
  • Gels d'électrophorèse - Ethidium Bromure, Coomassie Bleu, tache argentée, SYBR™ Or, SYBR™ Vert, SYBR™ Sûr, GelStar™ , SYPRO™ Rouge, SYPRO™ Rubis, SYPRO™ Orange, fluorescéine, Rhodamine Red™ , Texas Red™ , Pro-Q™ Diamant, Profond Purple™
  • Plaques de gélose
  • Cellules dans des flacons
  • Autoradiogrammes
  • Membranes
  • Points et transferts slot
  • Microplaques de microtitration
  • Macro-arrays
  • Système de documentation sur gel à faible coût
  • Caméra numérique : images de haute qualité avec séparation précise des bandes
  • Système économique avec logiciel d’analyse - Méthode économique de mise à niveau en cas d’évolution des applications de fluorescence
  • Interface avec PC ou Mac - Contrôle total de la configuration de la caméra et de la capture d'images
Remarque : Un transilluminateur doit être acheté séparément.
Spécification
Tension 100/115/220/240 V
Profondeur (impériale) 11 in
Profondeur (métrique) 210 mm
Type de filtre UV
Hauteur (impériale) 8,2 in
Taille en pixels 18 mégapixels
Largeur (impériale) 14,6 in
Hauteur (métrique) 370 mm
Largeur (métrique) 370 mm
Type de caméra Couleur 24 bit
À utiliser avec (application) Imagerie par gel
Gamme de produits Syngene
Type de produit Système de documentation sur gel
Type d’affichage Aucun
Fréquence 50 Hz