Description
- Le système est fourni avec le puissant logiciel d’analyse GeneTools de Syngene
- Pour la documentation sur gel et les applications d’analyse de fluorescence disposant d’un budget limité
- Le système InGenius3 est équipé de la fonction et du logiciel de capture d’images de GeneSys permettant d’accéder à un large éventail de fonctions de contrôle d’applications
- Grande simplicité d’utilisation
- Dispose d’une chambre noire compacte dotée d’une porte avant coulissante et d’une lumière blanche à LED interne
- Caméra 3 MP haute résolution avec une sortie d’image 16 bits, zoom manuel et tiroir à filtre manuel avec filtres interchangeables en option (filtre UV inclus)
- Se connecte au PC ou à l’ordinateur portable
- Conçu pour faciliter la maintenance
- Améliorations des images et annotations pour la publication
Spécification
Spécification
| Description de l’article | Documentation sur les gels |
| Affichage | LED |
| Hertz | 50 Hz |
| Profondeur (impériale) | 15.8 in. |
| Profondeur (métrique) | 375mm |
| Type de filtre | UV |
| Hauteur (impériale) | 24.4 in. |
| Taille en pixels | 3 MP |
| Largeur (impériale) | 14.8 in. |
| Hauteur (métrique) | 620 mm |
| Afficher plus |