Learn More
Synoptics™ Transilluminateur Syngene™ avec coulisses
GREENER_CHOICE
Code produit. 13406573 Tous les produits Syngene Produits
Change view
Click to view available options
Surface de filtration (métrique):
20 x 20 cm
Conditionnement:
1 unité
Code produit. Surface de filtration (métrique) unitSize
13406573 20 x 20 cm 1 unité
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 13406573
Marque: Synoptics™ GE2020ME
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Transilluminateur compact Syngene à utiliser dans les systèmes Ingenius et Nugenius
  • Pour une utilisation dans les systèmes Ingenius et Nugenius
  • Onde moyenne, avec coulisses (sans couvercle)
  • 6 tubes
  • 20  x 20 cm
  • 302 nm
  • Exigences d’alimentation électrique : 230 V, 50 Hz
transilluminateur, UV, 302 nm
Spécification
Longueur (métrique) 32 cm
Largeur (métrique) 25 cm
Hauteur (métrique) 8 cm
Profondeur (métrique) 32 cm
Type de produit Transilluminateur UV
À utiliser avec (application) Imagerie sur gel, imagerie pour protéine
À utiliser avec (équipement) Ingenius, Nugenius
Surface de filtration (métrique) 20 x 20 cm
Dimensions (L x l x H) 32 x 25 x 8 cm
Alimentation électrique 230 V
Taille (métrique) du filtre 20 x 20 cm
Modèle GE-2020m-E
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Intensity Fixe
Wavelength 302 nm
Type d’éclairage Trans UV