Learn More
Syngene™ Transilluminateur UV 2020LM
Transilluminateur UV Syngene™ 2020LM pour l’éclairage de tout échantillon excité par la lumière UV.
Marque: Syngene™ GX-2020LM-E
Code nomenclature Nacres: NB.79
Informations supplémentaires : Poids : 8.00000kg
Description
- Étanche pour permettre l’utilisation de gels humides sur la surface
- Pour une utilisation dans les systèmes Syngene™
- Longueur d’onde de 365/302 nm
Spécification
Fixe | |
365/302 nm | |
Pour les systèmes G:Box | |
200 x 200 mm | |
230 V 50 Hz 230 W | |
Syngene 2020LM | |
50 Hz |
UV | |
Transilluminateur UV | |
230 W | |
335 x 310 x 100 mm | |
200 x 200 mm | |
230 V |