Learn More
Syngene™ Transilluminateur UV 2020M
Code produit 12864008 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Conditionnement
12864008 302 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12864008 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur GX2020ME
Expédition estimée: 29-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Transilluminateur UV Syngene™ 2020M pour l’éclairage de tout échantillon excité par la lumière UV.
  • Étanche pour permettre l’utilisation de gels humides sur la surface
  • Pour une utilisation dans les systèmes Syngene™
  • Longueur d’onde de 302 nm
Spécification
Type de produit Transilluminateur UV
À utiliser avec (équipement) Pour les systèmes G:Box
Puissance 230 W
Surface de filtration (métrique) 200 x 200 mm
Dimensions (L x l x H) 335 x 310 x 100 mm
Alimentation électrique 230 V 50 Hz 230 W
Taille (métrique) du filtre 200 x 200 mm
Modèle Syngene 2020M
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Intensity Fixe
Wavelength 302 nm
Type d’éclairage UV