Learn More
Syngene™ Transilluminateur UV 2020SL
Transilluminateur UV Syngene™ 2020SL pour l’éclairage de tout échantillon excité par la lumière UV.
Marque: Syngene™ GX-2020SL-E
Informations supplémentaires : Poids : 8.00000kg
Description
- Étanche pour permettre l’utilisation de gels humides sur la surface
- Pour une utilisation dans les systèmes Syngene™
- Longueur d’onde de 254/365 nm
Spécification
Fixe | |
254/364 nm | |
Pour les systèmes G:Box | |
200 x 200 mm | |
230 V 50 Hz 230 W | |
Syngene 2020SL | |
50 Hz |
UV | |
Transilluminateur UV | |
230 W | |
335 x 310 x 100 mm | |
200 x 200 mm | |
230 V |