Description
- Étanche pour permettre l’utilisation de gels humides sur la surface
- Pour une utilisation dans les systèmes Syngene™
- Longueur d’onde de 365/302 nm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Transilluminateur UV |
| À utiliser avec (équipement) | Pour les systèmes G:Box |
| Puissance | 230 W |
| Surface de filtration (métrique) | 250 x 300 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 335 x 310 x 100 mm |
| Alimentation électrique | 230 V 50 Hz 230 W |
| Taille (métrique) du filtre | 250 x 300 mm |
| Modèle | Syngene 2530LM |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Afficher plus |