Learn More
Syngene™ Transilluminateur UV 2530M
Code produit 12874008 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Conditionnement
12874008 302 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12874008 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur GX2530ME
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2024.57€
    1786.25€ / 1 pièces
    Économisez 238.32€
    11% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Transilluminateur UV 2530M pour l'illumination de tout échantillon excité par la lumière UV.
  • Étanche pour permettre l’utilisation de gels humides sur la surface
  • Pour une utilisation dans Syngene™ Systèmes
  • longueur d'onde de 302 nm
Spécification
Type de produit Transilluminateur UV
À utiliser avec (équipement) Pour les systèmes G:Box
Puissance 230 W
Surface de filtration (métrique) 250 x 300 mm
Dimensions (L x l x H) 335 x 310 x 100 mm
Alimentation électrique 230 V 50 Hz 230 W
Taille (métrique) du filtre 250 x 300 mm
Modèle Syngene 2530M
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Intensity Fixe
Wavelength 302 nm
Type d’éclairage Trans UV