Learn More
Syngene™ Transilluminateur UV 2530SM
Transilluminateur UV Syngene™ 2530SM pour l’éclairage de tout échantillon excité par la lumière UV.
Marque: Syngene™ GX-2530SM-E
Informations supplémentaires : Poids : 8.00000kg
Description
- Étanche pour permettre l’utilisation de gels humides sur la surface
- Pour une utilisation dans les systèmes Syngene™
- Longueur d’onde de 254/302 nm
Spécification
Fixe | |
Transilluminateur UV | |
230 W | |
335 x 310 x 100 mm | |
250 x 300 mm | |
230 V |
254/302 nm | |
Pour les systèmes G:Box | |
250 x 300 mm | |
230 V 50 Hz 230 W | |
Syngene 2530SM | |
50 Hz |