Description
- Étanche pour permettre l’utilisation de gels humides sur la surface
- Pour une utilisation dans les systèmes Syngene
Spécification
Spécification
| Type de produit | Transilluminateur UV unique |
| Tension | 100/115/220/230 V |
| Intensity | Fixe |
| Wavelength | 302 nm |
| Type d’éclairage | UV |