Learn More
Syngene™ Écran de conversion de lumière visible
Tous les produits Syngene Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Systèmes G:BOX
Systèmes IG/UG et DG
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le convertisseur de lumière visible associé à un transilluminateur UV fournit une surface blanche pour visualiser les gels de protéines visibles.
Spécification
Spécification
| Intensité | Fixe |
| Longueur d’ondes | 302 nm |
| Description | UV (White) |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes G:BOX |
| Type | Converter Plate |