Description
- L'utilisation du convertisseur de lumière visible en conjonction avec un transilluminateur UV permet d'obtenir une surface blanche pour la visualisation des gels de protéines visibles.
Spécification
Spécification
| Intensité | Fixe |
| Longueur d’ondes | 302 nm |
| Description | UV (blanc) |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes IG/UG et DG |
| Type | Plaque de conversion |