Learn More
Synta66, MedChemExpress
Description
Synta66 is an inhibitor of store-operated calcium entry channel Orai, which forms the pore of the CRAC channel, and used for the research of neurological disease.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Synta66 |
| CAS | 835904-51-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H17FN2O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 77.5 mg/mL (219.95 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(F)C=NC=C1)NC2=CC=C(C3=CC(OC)=CC=C3OC)C=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 352.36 |
| Poids de la formule | 352.36 |
| Afficher plus |