Learn More
Gibco™ Milieu de cryoconservation Synth-a-Freeze™
Code produit 10364330 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10364330 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10364330 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1254201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    118.65€ / 50mL
    Économisez 25.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu de cryoconservation Synth-a-Freeze™
Synth-a-Freeze™ est un milieu de cryoconservation liquide contenant 10 % de diméthylsulfoxyde (DMSO) exempt d’antibiotique, antimycotique, hormone, facteur de croissance, sérum ou protéine. Il est tamponné avec du HEPES et du bicarbonate de sodium. Synth-a-Freeze est prévu pour la congélation et le stockage d’un ensemble de types de cellules de mammifères, notamment les kératinocytes humains, les cellules souches embryonnaires, les cellules souches neurales et les cellules souches mésenchymateuses. Il ne convient pas aux mélanocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellule kératinocyte, cellule souche embryonnaire, cellule souche neurale, cellule souche mésenchymateuse
Classification Aucun composant d’origine animale
Forme Liquide
Type de produit Milieux de cryoconservation
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérile
Avec additifs HEPES, Rouge de phénol, DMSO (10 %)
Gamme de produits Gibco, Synth-a-Freeze
Quantité 50 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique
Niveau d’endotoxines < 1 EU / ml
Pureté ou qualité Qualifié pour la fabrication ultérieure
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5 et -20°C).