Learn More
Corning™ Kit de matrice de suspension de hiPSC 3D Synthegel™, 16 ml
Tous les produits Corning ProduitsDescription
- Le kit se compose d’un flacon de matrice de suspension Synthegel hiPSC, d’une solution de nanofibres pour la culture en suspension 3D et d’un flacon de solution Synthegel X-Link.
- Nécessite un flacon de mélange de culture Synthegel 3D hiPSC lyophilisé
- La rigidité de la matrice peut être réglée en modifiant la concentration en peptides
- Peptide synthétique purifié en pH neutre
- Les cellules sont encapsulées dans des conditions de miction physiologiques
- Formation rapide de l’hydrogel (5 à 30 min)
- Transfert de sol-gel réversible par force de cisaillement
- Fonctionne avec des méthodologies de culture cellulaire, des facteurs de croissance et des milieux standard
- Permet la croissance et le croisement des hiPSC au format 3D. Le supplément de mélange de culture hiPSC fournit un environnement complet pour la culture 3D des hiPSC
- Permet la culture en 3D des hiPSC en suspension
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO |
| Couleur | Rouge |
| Contenu et stockage | Conserver entre 2 et 8 °C |
| Environnement culturel | Température ambiante |
| Description | Kit de matrice de suspension de hiPSC 3D Synthegel™ |
| Type de culture | Culture cellulaire 3D |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Matrice extracellulaire |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Format | Kit d’outils |
| Afficher plus |