Learn More
Corning™ Kit de matrice sphéroïde Synthegel™, 10 ml
Code produit 17962291 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17962291 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17962291 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 354789
Outil de recherche pour la culture de sphéroïdes 3D à haut contenu biologique avec des prédictions in vivo plus précises. La matrice présente un gel plus solide et une cytocompatibilité optimale pour la culture de sphéroïdes. Le kit se compose d’une solution de nanofibres peptidiques à matrice sphéroïde et d’une solution de Synthegel X-Link.
  • La rigidité de la matrice peut être réglée en modifiant la concentration en peptides
  • Peptide synthétique purifié en pH neutre
  • Les cellules sont encapsulées dans des conditions de reproduction physiologique
  • Formation rapide de l’hydrogel (5 à 30 min)
  • Transfert sol-gel réversible par la force de cisaillement
  • Fonctionne avec des méthodologies de culture cellulaire standard, des facteurs de croissance et des milieux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO
Couleur Effacer
Contenu et stockage Conserver entre 2 et 8 °C
Environnement culturel Température ambiante
Description Kit de matrice sphéroïde Synthegel™
Type de culture Culture cellulaire 3D
Forme Liquide
Type de produit Matrice extracellulaire
Stérilité Stérilisation par filtration
Format Kit d’outils
À utiliser avec (application) Culture de sphéroïdes cancéreux dans un hydrogel peptidique synthétique
pH Neutre
Gamme de produits Hydrogel
Quantité 10 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Source Matrice peptidique synthétique