Learn More
Corning™ Microsupports dissolvables Synthemax™ II.
Code produit 17253084 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17253084 10 g 10g
17233084 1 g 1g
17243084 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17253084 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 7290
En stock
Les microsupports Corning sont conçus pour simplifier vos processus de mise à l’échelle.
  • Stérile
  • prêts à l’emploi
  • Disponible dans des emballages de systèmes fermés à utiliser directement avec les bioréacteurs
  • De plus, les microporteurs sont traités en surface pour améliorer l’adhérence cellulaire, optimiser le rendement et la viabilité des cellules.
  • Homogénéité – Le matériau en polystyrène USP de classe VI fournit une plateforme homogène
  • Performance – Les microsupports Corning sont proposés non traités ou avec les traitements de surface suivants
  • Un substrat Corning Synthemax™ II crée une surface synthétique sur les microporteurs pour l’expansion des cellules souches.
  • Pour une utilisation avec les applications MSC et iPS/ES. (Sans origine animale)
  • Niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
  • Apyrogènes
  • Disponible sous forme de solution de système fermé
  • Les microsupports Corning sont disponibles en flacons de 1 à 10 g, stériles et prêts à l’emploi. Ce format permet de sélectionner la quantité de billes à utiliser.
  • Pendant la phase mature du développement des procédés et de la fabrication, un emballage à système fermé serait nécessaire pour maintenir la stérilité et faciliter le chargement des bioréacteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Applications MSC et iPS/ES
Stérilité Stérile
Traitement de surface Synthemax™ II
Type de produit Microsupport
Matériau Polystyrène USP classe VI
Quantité 10 g