Learn More
PURUS™ Papier synthétique pour salle blanche
Code produit 15723579 Tous les produits Purus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rose
Vert
Dimensions:
A3
A4
Poids (métrique):
105 gsm
80 gsm
Quantité:
250 feuilles/paquet, 10 paquets/carton
250 feuilles/paquet, 5 paquets/carton
Conditionnement:
10 pièces
250 pièces
5 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions Poids (métrique) Quantité Conditionnement
15723579 Bleu A3 80 gsm 250 feuilles/paquet, 5 paquets/carton 5 pièces
15713579 Bleu A4 80 gsm 250 feuilles/paquet, 10 paquets/carton 10 pièces
15743579 Vert A4 80 gsm 250 feuilles/paquet, 10 paquets/carton 10 pièces
15753579 Rose A4 80 gsm 250 feuilles/paquet, 10 paquets/carton 10 pièces
15773579 Blanc A4 80 gsm 250 feuilles/paquet, 10 paquets/carton 10 pièces
15793579 Jaune A4 80 gsm 250 feuilles/paquet, 10 paquets/carton 10 pièces
15763579 Blanc A4 105 gsm 250 feuilles/paquet, 10 paquets/carton 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15723579 Fournisseur PURUS™ Code fournisseur LCIB 2040C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    191.67€ / 5 pièces
    Économisez 40.33€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Papier pour salle blanche à l’excellente résistance à la traction. Pour l’écriture, l’impression et la photocopie dans les environnements de salles blanches. Le papier pour salle blanche PURUS™, recyclable, offre une excellente qualité d’impression
  • Offre une résistance à la traction élevée et une excellente résistance à la chaleur pour une meilleure efficacité de copie et d’impression
  • La technologie de reliure exclusive produit de très faibles niveaux de particules, de résidus non volatils (RNV) et de substances extractibles ioniques
  • La technologie de coupe haute précision unique garantit un dimensionnement et une propreté uniformes
  • Produit en salle blanche ISO 4 (classe 10)
  • Recyclables
  • Convient pour une utilisation dans les salles blanches ISO 4 à 5 (classe 10 à 1000)
Spécification
Matériau Synthétique
Réglé Non
Couleur Bleu
Dimensions (L x l) 420 x 297 mm
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Pour les salles blanches de classe 10 à 1000, l’écriture, l’impression et la photocopie dans des environnements propres
Papier ordinaire Oui
Type de produit Papier pour salle blanche
Quantité 250 feuilles/paquet, 5 paquets/carton
Dimensions A3
Poids (métrique) 80 gsm