Learn More
PURUS™ Papier synthétique pour salle blanche
Code produit 15753579 Tous les produits Purus Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rose
Vert
Dimensions:
A3
A4
Poids (métrique):
100 gsm
105 gsm
80 gsm
Quantité:
250 feuilles/paquet, 10 paquets/carton
250 feuilles/paquet, 5 paquets/carton
Conditionnement:
10 pièces
250 pièces
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions Poids (métrique) Quantité unitSize
15753579 Rose A4 80 gsm 250 feuilles/paquet, 10 paquets/carton 10 pièces
15713579 Bleu A4 80 gsm 250 feuilles/paquet, 10 paquets/carton 10 pièces
15743579 Vert A4 80 gsm 250 feuilles/paquet, 10 paquets/carton 10 pièces
15773579 Blanc A4 80 gsm 250 feuilles/paquet, 10 paquets/carton 10 pièces
15783579 Blanc A4 100 gsm 250 feuilles/paquet, 10 paquets/carton 10 pièces
15793579 Jaune A4 80 gsm 250 feuilles/paquet, 10 paquets/carton 10 pièces
15763579 Blanc A4 105 gsm 250 feuilles/paquet, 10 paquets/carton 250 pièces
15723579 Bleu A3 80 gsm 250 feuilles/paquet, 5 paquets/carton 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15753579 missing translation for 'mfr' PURUS™ missing translation for 'supplierNo' LCIK 2029C
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Papier pour salle blanche à l’excellente résistance à la traction. Pour l’écriture, l’impression et la photocopie dans les environnements de salles blanches. Le papier pour salle blanche PURUS™, recyclable, offre une excellente qualité d’impression
  • Offre une résistance à la traction élevée et une excellente résistance à la chaleur pour une meilleure efficacité de copie et d’impression
  • La technologie de reliure exclusive produit de très faibles niveaux de particules, de résidus non volatils (RNV) et de substances extractibles ioniques
  • La technologie de coupe haute précision unique garantit un dimensionnement et une propreté uniformes
  • Produit en salle blanche ISO 4 (classe 10)
  • Recyclables
  • Convient pour une utilisation dans les salles blanches ISO 4 à 5 (classe 10 à 1000)
Specifications
Matériau Synthétique
Couleur Rose
Dimensions (L x l) 210 x 297 mm
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Pour les salles blanches de classe 10 à 1000, l’écriture, l’impression et la photocopie dans des environnements propres
Papier ordinaire Oui
Type de produit Papier pour salle blanche
Quantité 250 feuilles/paquet, 10 paquets/carton
Dimensions A4
Poids (métrique) 80 gsm