Learn More
TFA Dostmann™ Thermo-hygromètre analogique avec anneau en laiton
Description
- Entièrement fabriqué en Allemagne
- Pour un climat intérieur sain
- Hygromètre de précision à cheveux synthétiques
- Boîtier avec cadre en laiton
- Avec des niveaux de confort définis
- Aucune batterie nécessaire
Spécification
Spécification
| Matériau | Plastique, laiton |
| Montage | Fixation murale |
| Longueur (métrique) | 102 mm |
| Largeur (métrique) | 35mm |
| Hauteur (métrique) | 113mm |
| Diamètre (métrique) externe | 102 mm |
| Poids (métrique) | 65 g |
| Comprend | Manuel d’instructions |