Learn More
Hellma™ Microplaques en quartz
Code produit 11729655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11729655 Transparent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11729655 Fournisseur Hellma™ Code fournisseur 73000944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4793.62€
    3626.10€ / 1 pièces
    Économisez 1167.52€
    24% de réduction
Expédition estimée: 30-10-2026
Offre une pour résistance chimique, une transmission des UV, une observation microscopique et une stabilité thermique. Les microplaques en quartz Hellma™ offrent de nombreux avantages par rapport à leurs homologues en plastique.
  • 96 puits
  • Base des puits uniforme, inférieure à la longueur d’onde de la lumière
  • Chaque puits est entièrement liquide garanti
Informations sur la commande
Dim. Couleur
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque à 96 puits
Matériau Verre de quartz synthétique
Nbre de puits 96
Volume total (métrique) du puits 300 μl
Quantité À l’unité
Profondeur (métrique) 12,58 mm
Diamètre (métrique) du puits 6,6 mm