Learn More
Syringaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11499020
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11499020 5 g -
11409030 25 g 25g
11419030 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11499020 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12933.06
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 134-96-3 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Syringaldehyde has bioactive properties and is, therefore, used in pharmaceuticals, food, cosmetics, textiles, pulp and paper industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le syringaldéhyde possède des propriétés bioactives et est donc utilisé dans les secteurs des produits pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques, des textiles, de pâte à papier et du papier.
Solubilité
Très peu soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à température ambiante. Il est sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 134-96-3
Formule moléculaire C9H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.18
Numéro MDL MFCD00006943
Clé InChI KCDXJAYRVLXPFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme syringaldehyde, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, syringic aldehyde, syringylaldehyde, syringealdehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, gallaldehyde 3,5-dimethyl ether, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzene carbonal, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzaldehyde, springaldehyde
CID PubChem 8655
ChEBI CHEBI:67380
Nom IUPAC 4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(C=O)=CC(OC)=C1O
Specifications
Nom chimique ou matériau Syringaldehyde
Point de fusion 110°C to 113°C
Point d’ébullition 192°C to 193°C (14 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 784514
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,9015
Informations sur la solubilité Very sparingly soluble in water.
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Syringaldehyde
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Syringaldehyde