Learn More
Syringaldehyde, MedChemExpress
Code produit 16459156
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16459156 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16459156 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN1390
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Syringaldehyde is a polyphenolic compound belonging to the group of flavonoids and is found in different plant species like Manihot esculenta and Magnolia officinalis. Syringaldehyde moderately inhibits COX-2 activity with an IC50 of 3.5 μg/mL. Anti-hyperglycemic and anti-inflammatory activities.
Syringaldehyde is a polyphenolic compound belonging to the group of flavonoids and is found in different plant species like Manihot esculenta and Magnolia officinalis. Syringaldehyde moderately inhibits COX-2 activity with an IC50 of 3.5 μg/mL. Anti-hyperglycemic and anti-inflammatory activities.
Spécification
Nom chimique ou matériau Syringaldehyde
CAS 134-96-3
Couleur Off-White to Brown
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H10O4
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (548.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=CC1=CC(OC)=C(O)C(OC)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Poids de la formule 182.17
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation