Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringue fixe SGE de 10 mu;l
Description
- Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
- Résultats exacts et reproductibles
- Seringue à injection manuelle
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 26 G |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,11 mm |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,47 mm |
| Quantité | 25/boîte |
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Type de pointe d’aiguille | Biseau |