Learn More
Hamilton™ Électrode de pH Liq-Glass™ 300
Code produit 11500272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11500272 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11500272 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 238182
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.48€
    305.86€ / 1 pièces
    Économisez 27.62€
    8% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Capteur de pH à usage général. Pour une utilisation quotidienne en laboratoire, parfaitement adaptées aux titrations avec des acides forts ainsi que dans des bases fortes.
Spécification
Plage de pH 0 à 14
Type Électrode de pH, combinée
Modèle 300
Gamme de température (métrique) -10 à 100°C
Longueur (métrique) 300 mm
Diamètre (métrique) 12 mm