Learn More
Hamilton™ Seringue ChemSeal™
Description
- Volume : 250 μl
- Pas d’aiguille
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Verre borosilicaté, PTFE |
| Description | Gaz stérilisable |
| Type de produit | Seringue Gastight |
| Pression max. | 500 psig (34,5 bars) |
| Température max. (métrique) | 50°C |
| Modèle | 1725 |
| Température min. (métrique) | 20°C |
| Quantité | 1/boîte |
| Volume (métrique) | 250 μl |
| Afficher plus |