Learn More
Acide syringique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10765791 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10765791 25 g Flacon en verre 25g
10654612 10 g Flacon en verre 10g
10628634 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10765791 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132890250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 530-57-4 | C9H10O5 | 198.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 530-57-4
Formule moléculaire C9H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 198.17
Numéro MDL MFCD00002552
Clé InChI JMSVCTWVEWCHDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme syringic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, cedar acid, gallic acid 3,5-dimethyl ether, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzyl acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzoic acid, chembl1414, syringicacid, syringlicacid
CID PubChem 10742
ChEBI CHEBI:68329
Nom IUPAC Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Syringic acid
Point de fusion 206°C to 212°C
Couleur Beige-gris à gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 10, 480
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5780mg/l (25°C)
Poids de la formule 198.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Syringic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.