Learn More
Acide syringique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408980
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11408980 100 g 100g
11498970 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11408980 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11725.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 530-57-4 | C9H10O5 | 198.17 g/mol
Syringic acid is used as an inhibitor of poly(ethylene glycol) oxidation. It is used for the preparation of poly(1,4-phenylene oxide). It is added as an additive in wine and vinegar.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide syringique est utilisé comme inhibiteur de l’oxydation du poly(éthylène glycol). Il sert à la préparation du poly(1,4-oxyde de phénylène). Il est utilisé comme additif dans le vin et le vinaigre.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (50 mg/ml), l’eau (5,78 mg/ml à 25°C), le chloroforme: méthanol (1:1), l’alcool éthylique et le DMF.
Remarques
Température de stockage : 2-4°C. Évitez l’excès de chaleur et de lumière. Sensible à l’air et à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 530-57-4
Formule moléculaire C9H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 198.17
Numéro MDL MFCD00002552
Clé InChI JMSVCTWVEWCHDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme syringic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, cedar acid, gallic acid 3,5-dimethyl ether, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzyl acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzoic acid, chembl1414, syringicacid, syringlicacid
CID PubChem 10742
ChEBI CHEBI:68329
Nom IUPAC Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Syringic acid
Point de fusion 206°C to 208°C
Point d’ébullition 192°C to 193°C (14 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 2115262
Informations sur la solubilité Soluble in methanol (50mg/ml),water (5.78mg/ml at 25°C),chloroform: methanol (1:1),ethyl alcohol,and DMF.
Poids de la formule 198.17
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Syringic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Syringic acid